Documenti fondamentali
ENAH03BBCD72
Enamine
(1-methoxycyclopentyl)methanethiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.25
Numero MDL:
Iupac Name
(1-methoxycyclopentyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C7H14OS/c1-8-7(6-9)4-2-3-5-7/h9H,2-6H2,1H3
InChI
UKKHGMUXYSGXKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289303
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)