Documenti fondamentali
ENAH03A1961C
Enamine
3,4-dichloro-N-propylaniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.56
Numero MDL:
Punto di fusione
204-205
Iupac Name
3,4-dichloro-N-propylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11Cl2N.ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8(10)9(11)6-7;/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3;1H
InChI
KRBODGOXRSIOIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179761
Melting Point
204-205
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179761
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)