ENAH0385C9B6
Enamine
tert-butyl N-(3-oxo-3-phenylpropyl)carbamate
About This Item
Punto di fusione
59-60
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-3-phenylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-10-9-12(16)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI
PGVALDZADVCHBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-797356
Melting Point
59-60
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-797356
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)