Documenti fondamentali
ENA964482108
Enamine
8-chloro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Iupac Name
8-chloro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c1-7-4-5-8-3-2-6-12-10(8)9(7)11/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
InChI
DXRNVVLSVIZJDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717518
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717518
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)