Documenti
ENA964480242
Enamine
(thiophen-2-yl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.22
Numero MDL:
Punto di fusione
30-33
Iupac Name
thiophen-2-ylmethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H5FO2S2/c6-10(7,8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
InChI
OSUYRLHPSOBDCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716144
Melting Point
30-33
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716144