Documenti fondamentali
ENA947408832
Enamine
1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-amine hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.07
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H11N3.BrH/c1-8-4-2-3-7-5(8)6;/h2-4H2,1H3,(H2,6,7);1H
InChI
XNUYDFCRFDESJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395895
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395895
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)