ENA947393723
Enamine
2-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(3-bromo-2-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H8BrNS/c7-5-2-4-9-6(5)1-3-8/h2,4H,1,3,8H2
InChI
BVSQAZYETHNSGE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367900
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367900
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)