Documenti fondamentali
ENA947387276
Enamine
2-isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.25
Numero MDL:
Punto di fusione
27-30
Iupac Name
2-isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H11NS/c10-5-9-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-4H2
InChI
RBGDFYZLQKZUCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20884
Flash Point
108
Melting Point
27-30
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)