Documenti fondamentali
ENA946840465
Enamine
3-[(ethylsulfanyl)methyl]pyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.26
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(ethylsulfanyl)methyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-2-11-6-7-4-3-5-10-8(7)9/h3-5H,2,6H2,1H3,(H2,9,10)
InChI
GCQQZXIZLRGDJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378843
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)