Documenti fondamentali
ENA769507956
Enamine
dimethyl[4-(methylamino)butyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.15
Numero MDL:
Iupac Name
N1,N1,N4-trimethylbutane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H18N2.2ClH/c1-8-6-4-5-7-9(2)3;;/h8H,4-7H2,1-3H3;2*1H
InChI
KJCJXWPQALTRQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-372076
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-372076
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)