Documenti
ENA769505874
Enamine
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-6-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Punto di fusione
101-103
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c10-8(11)7-3-1-2-4-9(7)12-5-6-13-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI
LZEGMNHPLZOKES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365014
Melting Point
101-103
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365014