Documenti
ENA638597983
Enamine
pyrido[3,4-b]pyrazin-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero MDL:
Punto di fusione
187-188
Iupac Name
pyrido[3,4-b]pyrazin-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c8-7-6-5(1-2-11-7)9-3-4-10-6/h1-4H,(H2,8,11)
InChI
YVOLUPPVPQLTHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343417
Melting Point
187-188
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343417