Documenti
ENA580354335
Enamine
2-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.32
Numero MDL:
Punto di fusione
168-169
Iupac Name
2-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2S2/c1-11-3-2-6-8-5(4-12-6)7(9)10/h5-6,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI
HNYDDPYIPQVLDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321860
Melting Point
168-169
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321860