Documenti fondamentali
ENA580349711
Enamine
2-[3-fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO4/c1-15-10(14)7-3-2-6(4-8(7)11)5-9(12)13/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI
OKKGGXQDKZFZNY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314028
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314028
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)