ENA517161918
Enamine
3-methyloct-7-en-2-one
About This Item
Iupac Name
3-methyl-7-octen-2-one
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-4-5-6-7-8(2)9(3)10/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI
GYNMERYDVPDNCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267542
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267542
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)