Documenti
ENA514236798
Enamine
5-aminopyridine-2-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.2
Numero MDL:
Punto di fusione
184-185
Iupac Name
5-amino-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H,6H2,(H2,7,9,10)
InChI
SFCUESWCLXDTCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300360
Melting Point
184-185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300360