ENA497682552
Enamine
(2R,6S)-1-ethyl-2,6-dimethylpiperazine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(2S,6R)-1-ethyl-2,6-dimethylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2.2ClH/c1-4-10-7(2)5-9-6-8(10)3;;/h7-9H,4-6H2,1-3H3;2*1H/t7-,8+;;
InChI
CCIWPJNDTVTIKI-QFHMQQKOSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267881
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267881
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)