Documenti
ENA497681463
Enamine
7,7-difluorobicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.16
Numero MDL:
Punto di fusione
85-86
Iupac Name
7,7-difluorobicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10F2O2/c9-8(10)5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)8/h4-6H,1-3H2,(H,11,12)
InChI
MYWUIPSUJMURKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266545
Melting Point
85-86
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266545