Documenti fondamentali
ENA497679860
Enamine
2,2-dimethyl-3-(4-nitrophenyl)cyclobutan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Punto di fusione
78-82
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-(4-nitrophenyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-12(2)10(7-11(12)14)8-3-5-9(6-4-8)13(15)16/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI
LQWDJSRFXLJIAC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261203
Melting Point
78-82
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261203
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)