Documenti fondamentali
ENA497376850
Enamine
4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.59
Numero MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3.ClH/c1-2-4(1)5-3-6-8-7-5;/h3-4H,1-2H2,(H,6,7,8);1H
InChI
LEXIMBSIVDQCEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255876
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255876
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)