Documenti fondamentali
ENA497373034
Enamine
2-(ethylamino)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-(ethylamino)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-10-7-5-3-4-6-8(7)13(9,11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H2,9,11,12)
InChI
OWPHFNZKGXIHMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181229
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181229
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)