Documenti fondamentali
ENA490047598
Enamine
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.06
Numero MDL:
Punto di fusione
95-96
Iupac Name
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C5H3BrN2S/c6-4-3-8-1-2-9-5(8)7-4/h1-3H
InChI
LXCZWVCFAGYWGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
Melting Point
95-96
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)