Documenti fondamentali
ENA465563180
Enamine
2-cyclobutyl-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclobutyl-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-8(2,6-9)7-4-3-5-7;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
InChI
CXORKNMBJFXUAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244252
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244252
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)