ENA458425546
Enamine
(3S)-3-amino-3-phenylpropanamide hydrochloride
About This Item
Peso molecolare:
200.67
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-3-amino-3-phenylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H2,11,12);1H/t8-;/m0./s1
InChI
ACPHHKOHQJYZRF-QRPNPIFTSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223965
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223965
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)