Documenti
ENA457510105
Enamine
5-fluorobenzene-1,3-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Numero MDL:
Punto di fusione
263-266
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,8-9H2
InChI
LIYOGZUQGPRENF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219360
Melting Point
263-266
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219360