ENA455586385
Enamine
3,5-bis(dimethylamino)phenol
About This Item
Iupac Name
3,5-bis(dimethylamino)phenol
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-11(2)8-5-9(12(3)4)7-10(13)6-8/h5-7,13H,1-4H3
InChI
VTBZONHGHSXYCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217820
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)