Documenti fondamentali
ENA448969881
Enamine
1,4-dioxepan-6-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-dioxepan-6-one
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-5-3-7-1-2-8-4-5/h1-4H2
InChI
ZBEJPWPZAMESBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92185
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)