Documenti
ENA444723232
Enamine
3-nitro-4-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.2
Numero MDL:
Punto di fusione
260-261
Iupac Name
3-nitro-4-sulfamoylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O6S/c8-16(14,15)6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,8,14,15)
InChI
CVNYDIJDUSXBSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-144249
Melting Point
260-261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-144249