Documenti
ENA444723148
Enamine
2-(1H-indol-5-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.22
Numero MDL:
Punto di fusione
121-123
Iupac Name
2-(1H-indol-5-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,4,6-7,12H,3,5,11H2
InChI
ALEWOQWOFUSKHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137644
Melting Point
121-123
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137644