Documenti fondamentali
ENA432538337
Enamine
1-{5,7-dimethyl-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
167-169
Iupac Name
1-(5,7-dimethyl-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H12N4O/c1-5-8(7(3)14)6(2)13-9(12-5)10-4-11-13/h4,6H,1-3H3,(H,10,11,12)
InChI
QWWCTDRTVYQDCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192967
Melting Point
167-169
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192967
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)