ENA432538008
Enamine
3,9-dioxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3,9-dioxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-5-3-8-4-6(9-5)2-7-1;/h5-7H,1-4H2;1H
InChI
QMKGVKGYYPNDLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194132
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194132
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)