Documenti fondamentali
ENA432537955
Enamine
6-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)quinoline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
6-(1H-tetrazol-5-yl)quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H7N5.ClH/c1-2-7-6-8(10-12-14-15-13-10)3-4-9(7)11-5-1;/h1-6H,(H,12,13,14,15);1H
InChI
DOIMTERPLBNJFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193050
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193050
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)