Documenti fondamentali
ENA413171471
Enamine
[(oxan-4-yl)methyl]hydrazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.65
Numero MDL:
Iupac Name
((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c7-8-5-6-1-3-9-4-2-6;/h6,8H,1-5,7H2;1H
InChI
WJMXOXCSAWAEQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156158
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156158
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)