ENA413165625
Enamine
1-(trifluoroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Punto di fusione
81-83
Iupac Name
1-(trifluoroacetyl)proline
Inchi Code
1S/C7H8F3NO3/c8-7(9,10)6(14)11-3-1-2-4(11)5(12)13/h4H,1-3H2,(H,12,13)
InChI
PHJVUZNDIHXSDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139438
Melting Point
81-83
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139438
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)