ENA408615885
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazin-2-one
About This Item
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H9F3N2O/c7-6(8,9)4-11-2-1-10-3-5(11)12/h10H,1-4H2
InChI
MNFSDWBHKIHKIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136574
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136574
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)