ENA405194317
Enamine
5-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one
About This Item
Iupac Name
5-cyclopropyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c15-12-7-8-14(9-5-6-9)11-4-2-1-3-10(11)13-12/h1-4,9H,5-8H2,(H,13,15)
InChI
DREUVCCPWCNFRY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133677
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133677
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)