Documenti
ENA390552587
Enamine
3-ethyl-2-methylquinolin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
Punto di fusione
290-295
Iupac Name
3-ethyl-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-3-9-8(2)13-11-7-5-4-6-10(11)12(9)14/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
UUDYPKCYYIOUJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127321
Melting Point
290-295
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127321