Documenti
ENA388699912
Enamine
2,4,6-trimethyl-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.2
Numero MDL:
Punto di fusione
180-182
Iupac Name
2,4,6-trimethyl-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-5-4-6(2)9(11(14)15)7(3)8(5)10(12)13/h4H,1-3H3,(H,12,13)
InChI
MNCAEAPELOWRRK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123268
Melting Point
180-182
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123268