Documenti fondamentali
ENA370563721
Enamine
2-(3-propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H16N4O/c1-2-3-8-11-9(13-12-8)7-6-10-4-5-14-7/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,11,12,13)
InChI
DXQSILJDFCMEOL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94178
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94178
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)