Documenti
ENA369383624
Enamine
(4-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.66
Numero MDL:
Punto di fusione
116-118
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8ClFO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI
YGROSAOZMCLHSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99879
Melting Point
116-118
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99879