Documenti fondamentali
ENA333559106
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
Numero MDL:
Punto di fusione
105-106
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)5-15-7-3-1-2-6(4-7)8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI
VWFMHRHEAZGJBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83656
Melting Point
105-106
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83656
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)