Documenti
ENA333558465
Enamine
3-amino-4-ethoxy-N,N-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.31
Numero MDL:
Punto di fusione
125-126
Iupac Name
3-amino-4-ethoxy-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H16N2O3S/c1-4-15-10-6-5-8(7-9(10)11)16(13,14)12(2)3/h5-7H,4,11H2,1-3H3
InChI
XVISQAXVPDHRDA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82623
Melting Point
125-126
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82623