ENA333557816
Enamine
N-methylthiolan-3-amine
About This Item
Iupac Name
N-methyltetrahydro-3-thiophenamine
Inchi Code
1S/C5H11NS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
ZRMIZYDPXOJIRT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40352
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40352
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)