Documenti
ENA333557482
Enamine
3,4-dihydronaphthalene-2-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.27
Numero MDL:
Punto di fusione
142-143
Iupac Name
3,4-dihydro-2-naphthalenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,7H,5-6H2,(H2,11,12,13)
InChI
HNARYJMYPMJFET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59796
Melting Point
142-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59796