Documenti
ENA321764797
Enamine
2-(3-methyl-2,4,5-trioxoimidazolidin-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.12
Numero MDL:
Punto di fusione
191-193
Iupac Name
(3-methyl-2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O5/c1-7-4(11)5(12)8(6(7)13)2-3(9)10/h2H2,1H3,(H,9,10)
InChI
DBEMFGLKJCRBRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76207
Melting Point
191-193
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76207