ENA321762259
Enamine
N-[1-(1-benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide
About This Item
Iupac Name
N-[1-(1-benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C13H14ClNO2/c1-9(15(2)13(16)8-14)12-7-10-5-3-4-6-11(10)17-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI
OUDVMYURCVBALE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46770
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)