ENA308584884
Enamine
benzyl(2,2-dimethylpropyl)amine
About This Item
Iupac Name
N-benzyl-2,2-dimethyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-12(2,3)10-13-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3
InChI
WWEAQWSEERPMNP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69161
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69161
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)