Documenti
ENA308584007
Enamine
4-bromo-2-chlorobenzohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.49
Numero MDL:
Punto di fusione
173-175
Iupac Name
4-bromo-2-chlorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6BrClN2O/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(12)11-10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChI
ITRFHDNPGFOLFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68851
Melting Point
173-175
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68851