Documenti fondamentali
ENA308583280
Enamine
7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.71
Numero MDL:
Punto di fusione
215-216
Iupac Name
methyl 2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-7-yl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-5-4-10-8-12-6-2-3-9(10)7-11;/h4-5,7,12H,2-3,6,8H2,1H3;1H
InChI
NTELMXWTMUCAEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68700
Melting Point
215-216
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68700
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)