Documenti
ENA296275466
Enamine
3-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H7N3OS/c9-8-10-7(11-13-8)5-2-1-3-6(12)4-5/h1-4,12H,(H2,9,10,11)
InChI
KFRAGFDXGQAIJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65747
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65747